2-Chlorothioanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0032-100G OR0032-10G OR0032-25G
APOSOR0032-100GEA 117 EUR
APOSOR0032-100G APOSOR0032-10G APOSOR0032-25G
2-Chlorothioanisole
2-Chlorothioanisole
Formule: C₇H₇ClS
Kookpunt: 239…240 °C
Dichtheid: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040124
CAS nummer: 17733-22-1