Thiophene-2-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0041-25G OR0041-5G
APOSOR0041-25GEA 137 EUR
APOSOR0041-25G APOSOR0041-5G
Thiophene-2-carboxamide
Thiophene-2-carboxamide
Formule: C₅H₅NOS
Smeltpunt: 181…183 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010425
CAS nummer: 5813-89-8