2'-Nitroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0043-10G OR0043-25G
APOSOR0043-10GEA 22 EUR
APOSOR0043-10G APOSOR0043-25G
2'-Nitroacetophenone 98%
2'-Nitroacetophenone
Formule: C₈H₇NO₃
Kookpunt: 159 °C/16mmHg
Smeltpunt: 23…27 °C
Dichtheid: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007144
CAS nummer: 577-59-3
EINECS: 209-414-8