4-Nitro-o-anisidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methoxy-4-nitroaniline, 2-Amino-5-nitroanisole
OR0045-1KG OR0045-500G
APOSOR0045-1KGEA 95 EUR
APOSOR0045-1KG APOSOR0045-500G
4-Nitro-o-anisidine 98%
4-Nitro-o-anisidine
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168.15 g/mol
Kookpunt: 364
Smeltpunt: 138…142 °C
Dichtheid: 1.211 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007363
CAS nummer: 97-52-9
EINECS: 202-588-6