2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0054-100G OR0054-25G OR0054-5G
APOSOR0054-100GEA 1890 EUR
APOSOR0054-100G APOSOR0054-25G APOSOR0054-5G
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₄O₂S
Smeltpunt: 63…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024871
CAS nummer: 34732-09-7
UN: 3261
ADR: 8,III