(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0056-100G OR0056-25G OR0056-5G
APOSOR0056-100GEA 338 EUR
APOSOR0056-100G APOSOR0056-25G APOSOR0056-5G
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 98%
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Smeltpunt: 108…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00183328
CAS nummer: 6496-89-5