2,3-Dihydroxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pyrocatechuic acid
OR0057-100G OR0057-25G OR0057-5G
APOSOR0057-100GEA 407 EUR
APOSOR0057-100G APOSOR0057-25G APOSOR0057-5G
2,3-Dihydroxybenzoic acid
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₆O₄
Kookpunt: 95…96 °C/0,5mmHg
Smeltpunt: 208…210 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002446
CAS nummer: 303-38-8
EINECS: 206-139-5