3,4-Dichloorfenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0058-100G OR0058-250G
APOSOR0058-100GEA 144 EUR
APOSOR0058-100G APOSOR0058-250G
3,4-Dichloorfenol 98%
3,4-Dichloorfenol
Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Kookpunt: 145…146 °C
Smeltpunt: 64…68 °C
Dichtheid: 1.6
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002258
CAS nummer: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
UN: 2020
ADR: 6.1 III