3,5-Dichloorfenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0059-100G OR0059-25G OR0059-5G
APOSOR0059-100GEA 90.6 EUR
APOSOR0059-100G APOSOR0059-25G APOSOR0059-5G
3,5-Dichloorfenol
3,5-Dichloorfenol
Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Kookpunt: 233 °C
Smeltpunt: 63…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002259
CAS nummer: 591-35-5
EINECS: 209-714-9
UN: 2020
ADR: 6.1 III