2-Chlorocinnamic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0066-250MG OR0066-500MG OR0066-1G OR0066-2.5G OR0066-5G
APOSOR0066-250MGEA 58.6 EUR
APOSOR0066-250MG APOSOR0066-500MG APOSOR0066-1G APOSOR0066-2.5G APOSOR0066-5G
2-Chlorocinnamic acid
2-Chlorocinnamic acid
Formule: C₉H₇ClO₂
Smeltpunt: 209…212 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004372
CAS nummer: 3752-25-8
EINECS: 223-154-2