Ethyl-4-piperidinecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0070-100G OR0070-500G
APOSOR0070-100GEA 0 EUR
APOSOR0070-100G APOSOR0070-500G
Ethyl-4-piperidinecarboxylate 97%
Ethyl-4-piperidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
Kookpunt: 204 °C
Dichtheid: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006003
CAS nummer: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7