3-Acetylcoumarin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0090-5G OR0090-1G OR0090-10G
APOSOR0090-5GEA 35.1 EUR
APOSOR0090-5G APOSOR0090-1G APOSOR0090-10G
3-Acetylcoumarin
3-Acetylcoumarin
Formule: C₁₁H₈O₃
Smeltpunt: 119…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006853
CAS nummer: 3949-36-8