Ethyl-2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0092-1G OR0092-250MG OR0092-5G
APOSOR0092-1GEA 0 EUR
APOSOR0092-1G APOSOR0092-250MG APOSOR0092-5G
Ethyl-2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate 95%
Ethyl-2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₅NO₂S
Smeltpunt: 72…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01763475
CAS nummer: 4815-37-6