Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Benzo[b]thiophen-2-ylboronic acid, 2-Benzothienylboronic acid
OR0093-1G OR0093-25G OR0093-5G
APOSOR0093-1GEA 22 EUR
APOSOR0093-1G APOSOR0093-25G APOSOR0093-5G
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Formule: C₈H₇BO₂S
Smeltpunt: 252…255 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01075674
CAS nummer: 98437-23-1