α,α'-Dibromo-p-xylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0107-25G OR0107-100G
APOSOR0107-25GEA 43.8 EUR
APOSOR0107-25G APOSOR0107-100G
α,α'-Dibromo-p-xylene
α,α'-Dibromo-p-xylene
Formule: C₈H₈Br₂
Kookpunt: 156 °C/23mmHg
Smeltpunt: 145…147 °C
Dichtheid: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000182
CAS nummer: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN: 3448
ADR: 6.1,II