3-Bromobenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0112-1G OR0112-5G
APOSOR0112-1GEA 22 EUR
APOSOR0112-1G APOSOR0112-5G
3-Bromobenzenesulphonamide
3-Bromobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236.09 g/mol
Smeltpunt: 154…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084903
CAS nummer: 89599-01-9