4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0132-1G OR0132-250MG
APOSOR0132-1GEA 68.7 EUR
APOSOR0132-1G APOSOR0132-250MG
4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene 97+%
4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene
Formule: C₉H₁₁BrO₂
Kookpunt: 160 °C/30mmHg
Smeltpunt: 81…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00666999
CAS nummer: 13321-74-9