5-Chloro-2-iodotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0133-100G OR0133-25G
APOSOR0133-100GEA 97.9 EUR
APOSOR0133-100G APOSOR0133-25G
5-Chloro-2-iodotoluene
5-Chloro-2-iodotoluene
Formule: C₇H₆ClI
Kookpunt: 120…122 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060665
CAS nummer: 23399-70-4