Ethyl-2-naphthoyl formate, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0142-250MG OR0142-1G
APOSOR0142-250MGEA 199 EUR
APOSOR0142-250MG APOSOR0142-1G
Ethyl-2-naphthoyl formate, Technical Grade
Ethyl-2-naphthoyl formate
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Kookpunt: 138…140 °C/0,15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01934866
CAS nummer: 73790-09-7