Sulphamethoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0144-10G OR0144-5G
APOSOR0144-10GEA 24.9 EUR
APOSOR0144-10G APOSOR0144-5G
Sulphamethoxazole
Sulphamethoxazole
Formule: C₁₀H₁₁N₃O₃S
Smeltpunt: 166…169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010546
CAS nummer: 723-46-6
EINECS: 211-963-3