3-(1-Adamantyl)propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01478-1G OR01478-250MG
APOSOR01478-1GEA 322 EUR
APOSOR01478-1G APOSOR01478-250MG
3-(1-Adamantyl)propanoic acid
3-(1-Adamantyl)propanoic acid
Formule: C₁₃H₂₀O₂
Smeltpunt: 147…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00194029
CAS nummer: 16269-16-2