2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-tert-butylphenyl)ethanol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR0148-1G OR0148-5G
APOSOR0148-1GEA 164 EUR
APOSOR0148-1G APOSOR0148-5G
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-tert-butylphenyl)ethanol 95+%
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-tert-butylphenyl)ethanol
Formule: C₁₉H₂₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426055
CAS nummer: 849021-34-7