(S)-(+)-Camptothecin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, (+)-Camptothecin, 4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano-[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
OR014824-1G OR014824-5G
APOSOR014824-1GEA 27.8 EUR
APOSOR014824-1G APOSOR014824-5G
(S)-(+)-Camptothecin
(S)-(+)-Camptothecin
Formule: C₂₀H₁₆N₂O₄
MW: 348.36 g/mol
Smeltpunt: 260 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00081076
CAS nummer: 7689-03-4
UN: 1544
ADR: 6.1 III