1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0149-1G OR0149-5G OR0149-25G
APOSOR0149-1GEA 164 EUR
APOSOR0149-1G APOSOR0149-5G APOSOR0149-25G
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol
Formule: C₁₆H₂₀N₂O
Kookpunt: 96…98 °C
Dichtheid: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426054
CAS nummer: 849021-31-4