3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01491-1G OR01491-250MG OR01491-5G
APOSOR01491-1GEA 43.8 EUR
APOSOR01491-1G APOSOR01491-250MG APOSOR01491-5G
3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate 97%
3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Smeltpunt: 250…258 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01248821
CAS nummer: 5071-61-4