2,6-Dichloropyridine-4-methanol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Dichloro-4-pyridinemethanol, 2,6-Dichloro-4-(hydroxymethyl)pyridine
OR0150-1G OR0150-5G
APOSOR0150-1GEA 26.3 EUR
APOSOR0150-1G APOSOR0150-5G
2,6-Dichloropyridine-4-methanol 95+%
2,6-Dichloropyridine-4-methanol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
Smeltpunt: 127…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052638
CAS nummer: 101990-69-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III