2-Chloor-4-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR015002-100G OR015002-25G OR015002-5G
APOSOR015002-100GEA 110 EUR
APOSOR015002-100G APOSOR015002-25G APOSOR015002-5G
2-Chloor-4-nitroaniline 98%
2-Chloor-4-nitroaniline
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Kookpunt: 326
Smeltpunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007665
CAS nummer: 121-87-9
UN: 2237
ADR: 6.1 III