3,4-Dichlorophenyl isocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR015005-100G OR015005-25G OR015005-500G
APOSOR015005-100GEA 95 EUR
APOSOR015005-100G APOSOR015005-25G APOSOR015005-500G
3,4-Dichlorophenyl isocyanate 97%
3,4-Dichlorophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₇H₃Cl₂NO
Kookpunt: 118…120 °C
Smeltpunt: 40…44 °C
Vlampunt: 123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002017
CAS nummer: 102-36-3
UN: 2250
ADR: 6.1,II