4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR015030-25G OR015030-5G
APOSOR015030-25GEA 686 EUR
APOSOR015030-25G APOSOR015030-5G
4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Formule: C₆H₁₃NO₃S
Kookpunt: 197 °C/ 1mmHg
Smeltpunt: 73…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00106415
CAS nummer: 26475-62-7