2-Ethynylaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR015038-10G OR015038-1G OR015038-5G
APOSOR015038-10GEA 449 EUR
APOSOR015038-10G APOSOR015038-1G APOSOR015038-5G
2-Ethynylaniline 95%
2-Ethynylaniline
Formule: C₈H₇N
Kookpunt: 229…230 °C
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00168862
CAS nummer: 52670-38-9