3-Ethoxyacryloyl chloride 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR015045-5G OR015045-1G OR015045-25G
APOSOR015045-5GEA 228 EUR
APOSOR015045-5G APOSOR015045-1G APOSOR015045-25G
3-Ethoxyacryloyl chloride 90%
3-Ethoxyacryloyl chloride
Formule: C₅H₇ClO₂
Kookpunt: 75 °C
Dichtheid: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 25 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09029675
CAS nummer: 6191-99-7
EINECS: 228-239-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II