Cyromazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR015047-25G OR015047-5G
APOSOR015047-25GEA 58.4 EUR
APOSOR015047-25G APOSOR015047-5G
Cyromazine
Cyromazine
Formule: C₆H₁₀N₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078650
CAS nummer: 66215-27-8