3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0151-5G OR0151-1G OR0151-10G
APOSOR0151-5GEA 467 EUR
APOSOR0151-5G APOSOR0151-1G APOSOR0151-10G
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
Formule: C₆H₅NO₂
Kookpunt: 96…100 °C/30mmHg
Smeltpunt: 80…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245505
CAS nummer: 1849-55-4