1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR0154-10G OR0154-1G OR0154-5G
APOSOR0154-10GEA 610 EUR
APOSOR0154-10G APOSOR0154-1G APOSOR0154-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol
Formule: C₁₇H₁₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426056
CAS nummer: 849021-36-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable