Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01549-1G OR01549-5G
APOSOR01549-1GEA 0 EUR
APOSOR01549-1G APOSOR01549-5G
Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formule: C₆H₅N₃
Smeltpunt: 127…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245377
CAS nummer: 274-95-3