1-(2-Pyridyl)ethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR01560-5G OR01560-25G
APOSOR01560-5GEA 162 EUR
APOSOR01560-5G APOSOR01560-25G
1-(2-Pyridyl)ethylamine
1-(2-Pyridyl)ethylamine
Formule: C₇H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05215238
CAS nummer: 42088-91-5
UN: 2735
ADR: 8,III