4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR01561-1G
OR01561-25G
OR01561-5G
APOSOR01561-1GEA
22
EUR
APOSOR01561-1G
APOSOR01561-25G
APOSOR01561-5G
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Formule:
C₇H₅N₃O₂ Smeltpunt: 159…162 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013373 CAS nummer: 6393-40-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |