5-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01571-1G OR01571-5G
APOSOR01571-1GEA 52.6 EUR
APOSOR01571-1G APOSOR01571-5G
5-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine 98%
5-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine
Formule: C3H6N4
Smeltpunt: 142…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00498236
CAS nummer: 4923-01-7