2',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR01582-100G
OR01582-25G
OR01582-500G
APOSOR01582-100GEA
43.8
EUR
APOSOR01582-100G
APOSOR01582-25G
APOSOR01582-500G
2',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
2',5'-Dihydroxyacetophenone
Formule:
C₈H₈O₃ Smeltpunt: 204…208 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002343 CAS nummer: 490-78-8 EINECS: 207-716-4 |