1-Phenyl-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR0160-10G OR0160-1G OR0160-5G
APOSOR0160-10GEA 610 EUR
APOSOR0160-10G APOSOR0160-1G APOSOR0160-5G
1-Phenyl-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
1-Phenyl-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol
Formule: C₁₆H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426052
CAS nummer: 849021-27-8