4-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01601-1G OR01601-5G
APOSOR01601-1GEA 351 EUR
APOSOR01601-1G APOSOR01601-5G
4-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
4-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Formule: C₄H₃ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00110641
CAS nummer: 623570-54-7