2,6-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Dichloroisonicotinaldehyde
OR01602-1G OR01602-5G OR01602-10G
APOSOR01602-1GEA 80.4 EUR
APOSOR01602-1G APOSOR01602-5G APOSOR01602-10G
2,6-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde 96%
2,6-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde
Formule: C₆H₃Cl₂NO
Smeltpunt: 44…48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00124816
CAS nummer: 113293-70-2