3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01607-1G OR01607-5G OR01607-10G
APOSOR01607-1GEA 55.5 EUR
APOSOR01607-1G APOSOR01607-5G APOSOR01607-10G
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₅ClO₂
Smeltpunt: 136…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00167831
CAS nummer: 34859-74-0