2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01623-1G OR01623-250MG OR01623-5G
APOSOR01623-1GEA 29.2 EUR
APOSOR01623-1G APOSOR01623-250MG APOSOR01623-5G
2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formule: C₇H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245419
CAS nummer: 18728-61-5