Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0163-1G OR0163-250MG OR0163-5G
APOSOR0163-1GEA 109 EUR
APOSOR0163-1G APOSOR0163-250MG APOSOR0163-5G
Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate 95+%
Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate
Formule: C₉H₉NO₃
Smeltpunt: 125…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245500
CAS nummer: 106748-24-7