Terephthalamic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR016303-1G OR016303-5G
APOSOR016303-1GEA 24.9 EUR
APOSOR016303-1G APOSOR016303-5G
Terephthalamic acid 95+%
Terephthalamic acid
Formule: C₈H₇NO₃
Smeltpunt: >330 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025482
CAS nummer: 6051-43-0