(2-Aminoethyl)benzyl carbamic acid-tert-butylester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01637-1G OR01637-5G
APOSOR01637-1GEA 52.6 EUR
APOSOR01637-1G APOSOR01637-5G
(2-Aminoethyl)benzyl carbamic acid-tert-butylester
(2-Aminoethyl)benzyl carbamic acid-tert-butylester
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245501
CAS nummer: 152193-00-5