3-(Aminomethyl)-2-tert-butoxypyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01639-1G OR01639-5G
APOSOR01639-1GEA 267 EUR
APOSOR01639-1G APOSOR01639-5G
3-(Aminomethyl)-2-tert-butoxypyridine 95+%
3-(Aminomethyl)-2-tert-butoxypyridine
Formule: C₁₀H₁₆N₂O
Kookpunt: 52…54 °C/0,37mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245525
CAS nummer: 849021-22-3