3-Amino-3-methylbutanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01641-25G OR01641-5G OR01641-1G
APOSOR01641-25GEA 103 EUR
APOSOR01641-25G APOSOR01641-5G APOSOR01641-1G
3-Amino-3-methylbutanoic acid
3-Amino-3-methylbutanoic acid
Formule: C5H11NO2
Smeltpunt: 232…233 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245495
CAS nummer: 625-05-8