4-Benzoyl benzylamine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-(Aminomethyl)phenyl)(phenyl)methanone hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzophenone hydrochloride
OR01642-1G OR01642-250MG
APOSOR01642-1GEA 512 EUR
APOSOR01642-1G APOSOR01642-250MG
4-Benzoyl benzylamine hydrochloride 95+%
4-Benzoyl benzylamine hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₄ClNO
Smeltpunt: 207…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245504
CAS nummer: 24095-40-7